Learn More
Tork Tork Xpress™ Asciugamani intercalati Extra Soft
Codice prodotto. 30243793 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
21 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243793 White 21 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243793 Fornitore Tork N. del fornitore 100297
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tork Xpress™ Asciugamani intercalati Extra Soft bianchi H2
  • Offri ai tuoi ospiti un comfort di livello superiore con gli asciugamani monouso Tork, caratterizzati da grande spessore e morbidezza
  • Migliora l'igiene grazie al sistema a erogazione singola e senza contatto dei dispenser per asciugamani monouso Tork H2 della linea Elevation o Image Design
  • Lascia un'ottima impressione sui tuoi ospiti: i nostri asciugamani monouso di grandi dimensioni sono realizzati in carta di qualità elevata per offrire un'esperienza di alto livello
  • Proteggi l'ambiente e contieni i costi: grazie alle prest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Multi-fold Hand Towel
Lunghezza (sistema imperiale) 13.39 in.
Lunghezza (sistema metrico) 34 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.35 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.2 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Colore White
Strato 2-ply
Certifications/Compliance (Europe) EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001