Descrizione
- Mini paper towel dispenser features modern and compact elevation design.
- One-at-a-time dispensing system prevents waste and reduces the risk of cross-contamination.
- Economical consumption and improved company sustainability.
- For use in low to medium-traffic washrooms.
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Towel Dispenser |
| Colore | Black |
| Dimensioni (L x P x A) | 305 x 105 x 305 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.133 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12.00 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Capacità | Hand Towels |
| Vedi altri risultati |