Learn More
Tork Tork Xpress™ Asciugamani intercalati Soft
Codice prodotto. 30243813 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
21 rotoli
Codice prodotto. Colore unitSize
30243813 White 21 rotoli
1 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 30243813
Marca: Tork undefined
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Tork Xpress™ Asciugamani monouso intercalati Soft bianchi, H2
  • Maggiore comfort per gli ospiti delle strutture di fascia alta con gli asciugamani di carta di alta qualità, morbidi e spessi
  • Offri una maggiore igiene grazie al sistema a erogazione singola degli asciugamani monouso con i dispenser Tork H2 della gamma Elevation e Image Design
  • Convenienza e riduzione degli sprechi grazie all'elevata assorbenza degli asciugamani monouso che offrono un'asciugatura più efficace
  • Gli asciugamani di carta, con certificazione FSC ed Ecolabel UE, assicurano un impatto ambientale ridotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Multi-fold Hand Towel
Lunghezza (sistema imperiale) 13.39 in.
Lunghezza (sistema metrico) 34 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.35 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.2 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Colore White
Strato 2-ply
Certifications/Compliance (Europe) EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001