Learn More
Corning™ XT Freezing Core for CoolBox™ XT Workstation
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15572851
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15572851 Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15572851 Fornitore Corning™ N. del fornitore 432082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    279.24€ / pezzi 1
    Risparmia 26.76€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Allows for continuous uninterrupted cooling. Corning™ XT Freezing Core for CoolBox™ XT Workstation provides cooling source in CoolBox XT Workstation when thermo-conductive CoolRack or CoolSink tube and plate module is placed on top.
XT Freezing Core for CoolBox XT, for below 0°C, a second one allows for continuous, uninterrupted cooling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue
Da utilizzare con (applicazione) Maintaining sample temperature
Da utilizzare con (apparecchiatura) CoolBox XT Workstation
Quantità 1
Dimensioni (L x P x A) 16.2 x 12.1 x 6.1 cm (6.3 x 4.7 x 2.1 in.)
Tipo XT Freezing Core