Learn More
Fisherbrand™ XTend Nitrile Glove
Codice prodotto. 30057389 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
30057389 Small pezzi 50
30057387 Large pezzi 50
30057391 Medium pezzi 50
30057390 X-Large pezzi 50
30057388 X-Small pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 30057389
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 28080
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
XTend Nitrile Gloves are long-cuffed disposable gloves that provide comfort and superior chemical splash protection for a variety of uses.
  • XTend Nitrile Gloves are long-cuffed disposable gloves that offer comfort and superior protection against chemical splashes for various applications.
  • Extended Cuff
  • Non-sterile, non-powdered gloves
  • Textured fingertips provide good grip
  • Type B protective glove
  • PPE Category III
  • Ambidextrous
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) PPE Category III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applicazioni Laboratory, Industrial
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 5.51 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 3.94 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 3.94 mil
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Stile polso guanto Beaded
Modello XTend Nitrile Glove
Quantità 50 pcs
Lunghezza (sistema imperiale) 11.42 in.
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm