Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ PFE-Xtra Latex Guanti ambidestri - Bianco
I guanti Kimtech™ PFE-Xtra ambidestri in lattice sono pensati per essere utilizzati in condizioni di rischio elevato di esposizione a schizzi di sostanze chimiche, con presa e flessibilità eccellenti per garantire la massima protezione in caso di necessità.
dietro preventivo
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D3578 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Applicazioni | Laboratory |
AQL | 1.5 |
Allerta:
These products contain natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
Descrizione
Ambidextrous latex gloves are suitable for challenging applications and environments that have a high risk of chemical splash.
Gli ambienti difficili richiedono DPI sufficientemente resistenti da proteggere il personale, ma anche sufficientemente funzionali da non ridurne l'efficienza. I guanti Kimtech™ PFE-Xtra ambidestri in lattice sono pensati per essere utilizzati in condizioni di rischio elevato di esposizione a schizzi di sostanze chimiche, con presa e flessibilità eccellenti per garantire la massima protezione in caso di necessità.Questi guanti in lattice naturale presentano una finitura completamente testurizzata per un'eccellente sensibilità tattile sull'asciutto e sul bagnato; grazie ai polsini bordati, i guanti sono facili da indossare e da sfilare. Con un livello di proteine del lattice <50 μg/g e la conformità ai requisiti normativi di protezione da virus, rischi microbiologici e schizzi di sostanze chimiche, i guanti in lattice Kimtech™ PFE-Xtra™ sono adatti per l'uso regolare e intensivo in varie applicazioni.Inoltre, l'assenza di polvere riduce al minimo la contaminazione ed evita i problemi di secchezza della pelle. I guanti sono non sterili e monouso, per una maggiore praticità. Taglie disponibili/Codici: S – 50501M; M – 50502M; L - 50503M; XL - 50504M
- 10 cartoni x 50 guanti ambidestri bianchi, XL, (totale 500)
- Finitura testurizzata per una presa eccellente sull'asciutto e sul bagnato
- Maggiore protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche grazie al lattice PFE-Xtra™
- Polsini bordati per una maggiore resistenza e stabilità
- Ambidestri, privi di polveri e non sterili
- Conformi ai requisiti normativi di sicurezza e prove
- Realizzati in lattice naturale per ridurre il rischio di dermatiti e privi di polvere per ridurre il rischio di irritazione della pelle.
- Disponibili in varie misure, da S a XL.
Specifica
ASTM D3578 | |
No | |
1.5 | |
Sì | |
No | |
10.2 mil | |
No | |
12 in. |
EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 | |
Laboratory | |
Natural | |
Testurizzato | |
Lattice | |
Dita e palmo 0.21 mm e da 0.19 a 0.14 mm nel polsino | |
Kimtech™ PFE-Xtra | |
30.4 cm |