missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Molecular weight: 673.53 g/mol
- Form: Solid
- Applications: Used in colorimetric assays for cell viability and proliferation. Cleavage of XTT by dehydrogenase enzymes of metabolically active cells yields a highly colored, water-soluble formazan product.
- Advantages: Does not require a formazan crystal solubilization step unlike MTT assays.
- Usage examples: Has been used to assess valvular injury for testing cryopreserved cardiac valves.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Detection Location | In-Solution Detection |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Substrato | Dehydrogenase Enzyme Substrate |
| Target Molecule | Dehydrogenase Enzymes |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Quantità | 25 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Colorimetric assays for cell viability and proliferation, valvular injury assessment for cryopreserved cardiac valves |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?