Learn More
XTT Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30457308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457308 50 mg 50mg
30456275 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30457308 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX75093050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico [4-methoxy-5-[3-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfonatophenyl)-5-(phenylcarbamoyl)tetrazol-3-ium-2-yl]-2-nitrophenyl]sulfonyloxysodium
CAS 111072-31-2
Formula molecolare C22 H16 N7 Na O13 S2
Quantità 50 mg
Sinonimo XTT Sodium Salt, Sodium 3'-[1-(Phenylaminocarbonyl)-3,4-tetrazolium]bis(4-methoxy-6-nitro)benzenesulfonic Acid, 2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenylamino)carbonyl]-2H-tetrazolium Sodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C22H17N7O13S2.Na/c1-41-17-8-15(28(31)32)19(43(35,36)37)10-13(17)26-24-21(22(30)23-12-6-4-3-5-7-12)25-27(26)14-11-20(44(38,39)40)16(29(33)34)9-18(14)42-2;/h3-11H,1-2H3,(H2-,23,30,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
SMILES COc1cc(c(cc1[n+]2nc(nn2c3cc(c(cc3OC)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O[Na])C(=O)Nc4ccccc4)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC Name [4-methoxy-5-[3-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfonatophenyl)-5-(phenylcarbamoyl)tetrazol-3-ium-2-yl]-2-nitrophenyl]sulfonyloxysodium
Molecular Weight (g/mol) 673.521
Peso formulazione 673.015