Learn More
Xylazine hydrochloride, Thermo Scientific™
Agonist at the alpha-2 adrenergic receptor
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62394.06
Quantità 5g
Codice prodotto. 15464779
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
23076-35-9
256.79
QYEFBJRXKKSABU-UHFFFAOYSA-N
68554
[H+].[Cl-].CC1=CC=CC(C)=C1NC1=NCCCS1
C12H17ClN2S
MFCD00058196
xylazine hydrochloride, xylazine hcl, n-2,6-dimethylphenyl-5,6-dihydro-4h-1,3-thiazin-2-amine hydrochloride, celactal, xylazine chloride, bay 1470 hydrochloride, unii-ngc3s0882s, ccris 8685, bay va 1470
hydrogen N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine chloride
Specifica
Xylazine hydrochloride
C12H17ClN2S
5g
6448471
xylazine hydrochloride, xylazine hcl, n-2,6-dimethylphenyl-5,6-dihydro-4h-1,3-thiazin-2-amine hydrochloride, celactal, xylazine chloride, bay 1470 hydrochloride, unii-ngc3s0882s, ccris 8685, bay va 1470
QYEFBJRXKKSABU-UHFFFAOYSA-N
hydrogen N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine chloride
68554
23076-35-9
MFCD00058196
UN2811
14,10080
Soluble in water
[H+].[Cl-].CC1=CC=CC(C)=C1NC1=NCCCS1
256.79
256.79
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti