Learn More
Xylene, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10112310 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic Canister
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10112310 5 L Plastic Canister 5L
10467270 1 L Amber Glass Bottle 1L
10385910 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10418473 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10477270 25 L Metal Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10112310 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore X/0250/21
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
C8H10, CAS Number-1330-20-7, 2.5L, 136 deg.C, Colorless, 106.17g/mol, -34 deg.C, 77264, Amber glass bottle, Liquid, 8mbar at 20 deg.C, 0.6 mPaS at 20 deg.C | CAS: 1330-20-7 | C8H10
C8H10, CAS Number-1330-20-7, 2.5L, 136 deg.C, Colorless, 106.17g/mol, -34 deg.C, 77264, Amber glass bottle, Liquid, 8mbar at 20 deg.C, 0.6 mPaS at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330-20-7
Formula molecolare C8H10
Numero MDL 77264
Specifica
Punto di fusione -34°C
Colore Colorless
Quantità 5 L
Imballaggio Plastic Canister
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 8mbar at 20°C
Viscosità 0.6 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 136°C
Peso formulazione 106.17g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.