Specifica
| Punto di fusione | -34°C |
| Colore | Colorless |
| Quantità | 5 L |
| Imballaggio | Aluminum Can |
| Forma fisica | Liquido |
| Pressione del vapore | 8mbar at 20°C |
| Viscosità | 0.6 mPaS at 20°C |
| Punti di ebollizione | 136°C |
| Peso formulazione | 106.17g/mol |