Learn More
Xylene, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10784001 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10784001 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
11498922 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
10335942 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10090400 5 L Flacone in HDPE 5L
10142260 25 L Metal Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Product Code. 10784001 Supplier Fisher Chemical Supplier No. X/0200/17
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Xylene, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1330-20-7
Formula molecolare C8H10
Numero MDL 77264
Specifications
Punto di fusione -34°C
Colore Colorless
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 8mbar at 20°C
Viscosità 0.6 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 136°C
Peso formulazione 106.17g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Xylene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aromatic hydrocarbons, C8; Light Oil Redistillate, high boiling, Xylenes (o-, m-, p- isomers), Ethyl