Learn More
Xylene, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11449911 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11449911 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11449911 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215869204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    155.40€ / 4L
    Risparmia 8.60€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Xylene, MP Biomedicals is a solvent used in Giemsa cell staining protocols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 1330-20-7
Formula molecolare C8H10
Sinonimo Xylol, dimethylbenzene, Xylene mixture of isomers
Informazioni di solubilità Soluble in absolute alcohol, ether, many organic solvents; practically in insoluble in water.
Peso formulazione 106.17
Grado Histological
Quantità 4 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene