Learn More
Solstice Xylenes
Codice prodotto. 15935430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
45 L
Dimensione della confezione:
45L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15935430 45 L 45L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15935430 Fornitore Solstice N. del fornitore 1644645L
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Xylenes, Puriss., Assay xylene isomers and ethelbenzol (GC) ≥ 99%.
Supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
  • Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
  • Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Specifica
Materiale o nome chimico Xylenes
pH Not applicable
Punto di fusione -34°C
CAS 1330-20-7
Colore Colorless
CAS max % ≤100.00%
Densità 0.87 g/cm3
Quantità 45 L
Punto d'infiammabilità 25°C
Imballaggio Returnable Stainless Steel Drum
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti Puriss.
Formula molecolare C8H10
Formula lineare C6H4(CH3)2
Pressione del vapore 5 to 10 hPa (20°C)
Numero MDL MFCD00077264
Viscosità 0.61 mPa.s (20°C)
Numero UN UN1307
Sinonimo Xylene mixture of isomers
Punti di ebollizione 136°C to 140°C
InChI Key IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
IUPAC Name 1,3-xylene
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Percent Purity ≥99.00%
Grado Reagent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xylenes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312+H332-Nocivo a contatto con la pelle o se inalato
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.