Learn More
Xylenes, 98%, pure, mixture of isomers
Codice prodotto. 10523193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1L
25L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10523193 5 L Plastic Drum 5L
10370394 1 L Bottiglia in vetro 1L
11994441 25 L Metal Drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10523193 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 383930050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    106.00€ / 5L
    Risparmia 10.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330-20-7 , 100-41-4
Formula molecolare C8H10
Numero MDL MFCD00077264
Sinonimo Dimethylbenzene
Specifica
Materiale o nome chimico Xylenes
Punto di fusione -34.0°C
Nota nome Pure
Densità 0.8650g/mL
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità 23°C
Imballaggio Plastic Drum
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione 0.01% max.
Intervallo percentuale saggio 98%
Gravità specifica 0.865
Formula lineare C6H4(CH3)2
Viscosità 0.6 mPa.s (20°C)
Acqua 0.05% max. (K.F.)
Punti di ebollizione 136.0°C to 140.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.1g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylene chloride, acetone and ether
Peso formulazione 106.17
Percent Purity 98%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xylenes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.