Learn More
Xylenes, 99%, for biochemistry and histology, mixed isomers with ethylbenzene, AcroSeal™
Codice prodotto. 12632916 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12632916 2.5 L Flacone in vetro AcroSeal™ 2.50L
12655067 1 L Flacone in vetro AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 12632916 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447240025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.10€
    66.30€ / 2.5L
    Risparmia 5.80€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 1330-20-7 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330-20-7
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
InChI Key IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,3-xylene
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Xylenes
Punto di fusione -34.0°C
Densità 0.8650g/mL
Quantità 2.5 L
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Indice di rifrazione 1.4940 to 1.4980
Intervallo percentuale saggio 0.4% max. Toluene (GC)
Gravità specifica 0.865
Formula lineare C6H4(CH3)2
Viscosità 0.6 mPa.s (20°C)
Indice di Merck 15,10278
Punti di ebollizione 136.0°C to 140.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride,acetone and ether
Peso formulazione 106.17
Percent Purity 99%
Grado Biochemical/Histological
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xylenes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone..