Learn More
Xylenes, ACS, 98.5+% (Assay, isomers plus ethylbenzene)
Codice prodotto. 11400490
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11400490 500 mL 500mL
11327188 1 L 1L
11307188 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11400490 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 016371.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 1330-20-7 | (CH3)2C6H4
Xylene is used as a solvent in pharmaceutical, printing, rubber, and leather industries. It is an important component of ink, rubber and adhesives as well as in thinning paints and varnishes. It is used in the laboratory to make baths with dry ice to cool reaction vessels, and as a solvent to remove synthetic immersion oil from the microscope objective in light microscopy. It finds application as a short-term hydrophobic clearing agent of tissue samples by histologists. It is a precursor for the preparation of xylene dichlorides, xylyl bromide, terephthalic acid and dimethyl terephthalate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330-20-7
Formula molecolare (CH3)2C6H4
Numero MDL MFCD00077264
Specifica
Materiale o nome chimico Xylenes
Punto di fusione <°C to 25°C
Nota nome For ACS analysis
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.86 g/cm3
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 29°C (84°F)
Punto di combustione 465°C (869°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.497
Intervallo percentuale saggio >98.5%
Beilstein 1901563
Punti di ebollizione 137°C to 144°C
Informazioni di solubilità Miscible with aromatic hydrocarbons. Immiscible with water.
Peso formulazione 106.17
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xylenes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylenes