Specifications
| Materiale o nome chimico | Xylenes |
| Punto di fusione | -34.0°C |
| Colore | Yellow to Beige |
| Acidità | 0.0003 meq/g max. |
| Densità | 0.8650g/mL |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 23°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Forma fisica | Powder |
| Indice di rifrazione | 1.4940 to 1.4980 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Xylenes
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H332-Nocivo se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P331-NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Xylenes (o-, m-, p-isomers), Ethylbenzene