Learn More
Xylenes (total) 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30315875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315875 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315875 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09011025ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Xylene (all isomers)
CAS 1330-20-7
Nomi componenti o analita Xylene (all isomers)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8H10
Concentrazione 2000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Dimethylbenzene, Entellan New, Xylol, ZEP-RD;
InChI Formula InChI=1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1.CC2=CC=CC=C2C.CC3=CC=C(C)C=C3
IUPAC Name m-xylene--o-xylene--p-xylene (1/1/1)
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 106.16
Quantità 1 mL
Peso formulazione 106.08 g/mol