Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xylenol Orange, sodium salt, pure, water soluble
Codice prodotto. 10174740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
5g
Codice prodotto. 10174740
Marca: Thermo Scientific Chemicals 211220010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3618-43-7
Formula molecolare C31H28N2Na4O13S
Specifications
Materiale o nome chimico Xylenol Orange, sodium salt
Punto di fusione 210.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 510g/L (20°C).
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 575 to 585nm (0.1N NaOH)
Peso formulazione 760.59
Perdita all'essiccatura 10.0% (110°C, 1 hr) max.
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza (for Zinc titration) Passes test
Spettrometria UV Complies
Colore Brown to Brown/Red
Quantità 1 g
Forma fisica Crystalline Powder