Learn More
Xylenol Orange Tetrasodium Salt, Indicator for Metal Titration, Solstice
Codice prodotto. 15644090
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15644090 1 g Glass Bottle 1g
15654090 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15644090 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 338251G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Indicator for metal titration
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3618-43-7
Numero MDL MFCD00044293
Specifica
Materiale o nome chimico Xylenol Orange tetrasodium salt
Punto di fusione 195°C
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 760.58g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Colore Brown
Quantità 1 g
Forma fisica Powder or Crystals