Learn More
Xylenol Orange Tetrasodium Salt, Indicator for Metal Titration, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Xylenol Orange Tetrasodium Salt |
| Punto di fusione | 195°C |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Colore | Brown |
| Quantità | 5 g |
| Forma fisica | Powder or Crystals |
| Molecular Weight (g/mol) | 760.58 |
| Peso formulazione | 760.58g/mol |
| Percent Purity | 100% |