Learn More
Xylidine Ponceau 2R, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Xylidine Ponceau 2R is largely confined to Masson's trichrome, where it gives a slight orange shading to the red of the cytoplasmic structures
Application
- Xylidine Ponceau 2R is a histological dye used mainly for the staining of thin sections
- It shows cardiotoxic and carcinogenic activities
- It has been used to prepare Fuchsin-Ponceau solution to stain an amyotrophic lateral sclerosis tissue-engineered skin model
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Xylidine Ponceau 2R |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Peso formulazione | 480.41 |
| Grado | Ultrapuro |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Spettrometria UV | Complies |
| Colore | Bordeaux to Red |
| Quantità | 25 g |
| Forma fisica | Fine Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Xylidine Ponceau 2R
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.