Learn More
Xylitol, 99+%
Codice prodotto. 10276610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10276610 100 g Plastic bottle 100g
10055663 25 g Plastic bottle 25g
10371514 500 g Plastic bottle 500g
10743455 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10276610 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 225981000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 87-99-0 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-99-0
Formula molecolare C5H12O5
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00064291,MFCD00064292
InChI Key HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC Name (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Xylitol
Nota nome 99+%
Punto di fusione 92.0°C to 96.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 215.0°C to 217.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 2% max. Other polyols (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOCH2[CH(OH)]3CH2OH
Quantità 100 g
Beilstein 01, 531
Indice di Merck 15, 10283
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1700g/L (20°C). Other solubilities: soluble in pyridine,less soluble in alcohols
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder