Learn More
Xylitol, Mikromol™
Codice prodotto. 17907654
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17907654 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17907654 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1451.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Xylitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Xylitol
CAS 87-99-0
Nomi componenti o analita Xylitol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H12 O5
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Xylitol, Meso-xylitol, C-Xylidex CR 16055, DL-Xylitol, Eutrit, Fluorette, Klinit, Kylit, NSC 25283, Wood sugar alcohol, X 0018, Xylisorb, Xylisorb 300, Xylisorb 700, Xylit, Xylit XC, Xylitab 100, Xylitab 300, Xylitab DC, Xylite, Xylite (sugar), Xylitol C, Xylitol CM 90, Xylitol P, Xyliton, meso-Xylitol, xylo-Pentitol
InChI Formula InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC Name (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Quantità 250 mg
Peso formulazione 152.0685 g/mol