Learn More
Xylitol, TRC
Codice prodotto. 30455930
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455930 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455930 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX748050250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Xylitol
CAS 87-99-0
Formula molecolare C5 H12 O5
Quantità 250 g
Sinonimo Xylitol','Meso-xylitol','C-Xylidex CR 16055','DL-Xylitol','Eutrit','Fluorette','Klinit','Kylit','NSC 25283','Wood sugar alcohol','X 0018','Xylisorb','Xylisorb 300','Xylisorb 700','Xylit','Xylit XC','Xylitab 100','Xylitab 300','Xylitab DC','Xylite','Xylite (sugar)','Xylitol C','Xylitol CM 90','Xylitol P','Xyliton','meso-Xylitol','xylo-Pentitol
InChI Formula InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC Name (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.0685