Learn More
Y-27632 Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30008525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30008525 50 mg 50mg
30009040 5 mg 5mg
30010890 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008525 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45544350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129830-38-2
Formula molecolare C14H21N3O • 2(HCl)
Molecular Weight (g/mol) 247.3423646
Sinonimo trans-4-[(1R)-1-Aminoethyl]-N-4-pyridinylcyclohexanecarboxamide Dihydrochloride, (+)-(R)-trans-4-(1-aminoethyl)-N-(4-pyridyl)cyclohexanecarboxamide Dihydrochloride, (+)-trans-N-(4-Pyridyl)-4-[(R)-1-aminoethyl]cyclohexanecarboxamide Dihydrochloride;
SMILES N[C@@H]([C@]1(CC[C@@H](CC1)C(NC2=CC=NC=C2)=O)[H])C
Specifica
Materiale o nome chimico Y-27632 Dihydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13;;/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18);2*1H/t10-,11?,12?;;/m1../s1
Peso formulazione 319.1218
Percent Purity >95%