missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YAP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3A7A9, Proteintech

Codice prodotto. 16899175 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16899175 150 μL 150µL
16809185 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16899175 Fornitore Proteintech N. del fornitore 669001IG150UL
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

The YAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human YAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The YAP1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.

Specifica

Antigene YAP1
Applicazioni Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone 3A7A9
Concentrazione 1000 μg/mL
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Mouse
Quantità 150 μL
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10413
Target Species Human, Rat, Mouse
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.