Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yeast extract
Codice prodotto. 15169323 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15169323 5kg 5kg
15159323 1 kg 1kg
15179323 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15169323 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 451120050
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 84604-16-
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84604-16-
Specifica
Materiale o nome chimico Yeast Extract
Formato Plastic Drum
Quantità 5kg