Descrizione
- Nutrient pads with gridded membranes
- Trouble-free storage up to 24 months
- Compliance with international standards and references
- Validation guide available
- Highly versatile - multiple applications
- Economical by time- and cost-savings
- Easy handling
- Membranes suitable for use with e.motion dispenser
Specifica
Specifica
| Colore | Green |
| Formato | 0.45μm Pore Size Disc |
| Tipo di media | Estratto di lievito |
| Sterilità | Sterile |
| Colore della griglia | Dark Green |
| Tipo di imballaggio | Individually wrapped MF for use with dispenser, 10 x 10/bag dishes with NP |
| Dimensione del poro | 0.45μm |
| Quantità | 100/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |