Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
Descrizione
Yeast Lytic Enzyme is used to hydrolyzes linear glucose polymers with beta-1,3-linkages, used for enzymatic digestion of yeast glycan coats and for spheroplast formation, used to digest the cell wall of active yeast cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Colore | Off-white |
| Product Type | Cell Lysis Enzyme |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Forma | Lyophilized |
| Da utilizzare con (applicazione) | Hydrolyzes linear glucose polymers with beta-1,3-linkages |
| Quantità | 1 g |
Sicurezza e movimentazione
- Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.