Learn More
MP Biomedicals™ Yeast Nitrogen Base
Codice prodotto. 11347819 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Yeast Nitrogen Base; Weight: 454 g; Format: Powder
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11347819 Yeast Nitrogen Base; Weight: 454 g; Format: Powder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11347819 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 114029622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    548.00€
    521.85€ / 454g
    Risparmia 26.15€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MP Biologicals™ YNB with Ammonium Sulfate without Potassium Phosphate is a component of synthetic defined yeast media.
  • Yeast Nitrogen Base is available with or without ammonium sulfate.
  • YNB is composed of salts, vitamins and trace elements. Some component dropouts are available.
  • To make your own synthetic defined yeast media, start with the YNB of your choice, add a carbon source, the appropriate amino acids, and agar if necessary.
  • Bulk powder, easily weighed to make custom batch sizes.
Specifica
Concentrazione 0.7 g/L
Forma Powder
Grado Molecular Biology Certified™
Tipo di media YNB
Formulazione Vitamins: Biotin 0.002 mg; Calcium Pantothenate 0.4 mg; Folic Acid 0.002 mg; Inositol 2 mg: Niacin 0.4 mg; P-Aminobenzoic Acid 0.2 mg; Pyridoxine Hydrochloride 0.4 mg; Riboflavin 0.2 mg; Thiamine Hydrochloride 0.4 mg; Trace Elements: Boric Acid 0.5 mg; Copper Sulfate 0.04 mg; Potassium Iodide 0.1 mg; Ferric Chloride 0.2 mg; Manganese Sulfate 0.4 mg; Sodium Molybdate 0.2 mg; Zinc Sulfate 0.4 mg; Salts: Magnesium Sulfate 500 mg; Sodium Chloride 100 mg; Calcium Chloride 100 mg.
pH 5.0 ±0.2
Solubilità Soluble in Water
Peso (sistema metrico) 454 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • YNB w/o Ammonium Sulfate w/o Potassium Phosphate (Powder)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride