Learn More
Witeg™ Bottiglie da laboratorio in vetro borosilicato con tappo a vite giallo e graduazione
Descrizione
- Glass
- Yellow
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Colore | Giallo |
| Include | Tappo a vite e anello antigoccia |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| N. per confezione | 10 |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Graduazioni | Giallo |
| Certificazione/Conformità | ISO 4796 |
| Graduated | Sì |
| Product Type | Bottiglia da laboratorio |
| Vedi altri risultati |