Learn More
Cowie Technology™ PTFE High-Performance Shaft Guide, 'A' length American cone
Codice prodotto. 10788033 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
Altezza (sistema metrico):
60 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico):
42 mm
50 mm
58 mm
Giunto rastremato standard:
19/22A Cone
19/38A Cone
24/40A Cone
29/42A Cone
34/45A Cone
45/50A Cone
Cone size: 24/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) albero Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10788033 12 mm 70 mm 50 mm 29/42A Cone Pezzo
10503795 19 mm 70 mm 58 mm 45/50A Cone Pezzo
10476683 16 mm 70 mm 50 mm 34/45A Cone Pezzo
10778033 10 mm 60 mm 50 mm 29/42A Cone Pezzo
10233453 10 mm 60 mm 42 mm Cone size: 24/40 Pezzo
10058942 8 mm 60 mm 42 mm 24/40A Cone Pezzo
10690164 8 mm 60 mm 42 mm 19/38A Cone Pezzo
10593785 6 mm 60 mm 42 mm 19/22A Cone Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10788033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.75€
    86.71€ / pezzi 1
    Risparmia 11.04€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 21-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with glass and metal stirrer shafts. The high-performance stirrer guide is 'B' length cone for Europe and includes a PTFE/PEEK seal.
Una guida efficiente per agitatori ad asta in vetro e metallo su un ampio intervallo di temperature senza distacchi di particelle dalla tenuta e mantenendo inalterato il vuoto. La tenuta è realizzata in composto PTFE-PEEK di formulazione speciale, caricata a pressione in modo permanente.
  • Resistenza chimica elevata
  • Senza colpi e vibrazioni ridotte
  • Capacità di funzionamento a vuoto (∼5mm Hg) e pressione (da 3 a 5psi)
  • Nessun distacco
  • Anello di giunzione a rilascio automatico
  • Velocità massime consigliate: 500giri/min a funzionamento continuo, 800giri/min a funzionamento intermittente
Nota: Il PEEK ha un'elevata resistenza chimica, suscettibile solo agli acidi minerali forti.
Specifica
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) albero 12 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori ad asta in vetro e metallo
Da utilizzare con (applicazione) Allineamento dell'asta durante la miscelazione
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Quantità 1 ciascuno
Giunto rastremato standard 29/42A Cone
Tipo Guida asta in PTFE ad alte prestazioni