Learn More
Justrite™ Serbatoio con stantuffo in acciaio giallo
Codice prodotto. 11943579
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 l
1 quarto
2 l
4 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11943579 2 l Pezzo
11923579 0.5 l Pezzo
10216094 1 quarto Pezzo
11943629 4 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11943579 Fornitore Justrite™ N. del fornitore 10218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.13€
    84.62€ / pezzi 1
    Risparmia 39.51€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-03-2027
Erogazione sicura di solventi e liquidi infiammabili senza sprechi o rischi di esposizione per gli operatori. Il serbatoio con stantuffo in acciaio giallo è realizzato in Ryton™ e ottone.
  • Erogazione sicura di solventi e liquidi infiammabili senza sprechi o esposizione
  • In Ryton™ resistente agli agenti chimici e ottone
  • Base concepita per lasciare meno liquido sul fondo tra le ricariche
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2 qt.
Capacità (sistema metrico) 2 l
Colore Giallo
Da utilizzare con (applicazione) Erogazione sicura di solventi e liquidi infiammabili senza sprechi o esposizione
Materiale Ryton e ottone
Lunghezza (sistema metrico) Corsa da 127 mm
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 184 mm