missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ YIPF3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17161194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17161194 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17161194 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5113335

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

YIPF3 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

Involved in the maintenance of the Golgi structure. May play a role in hematopoiesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene YIPF3
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gene YIPF3
N. accesso geni Q3UDR8, Q9GZM5
Alias gene C6orf109; D17Wsu94e; dJ337H4.3; FinGER3; Killer lineage protein 1; KLIP1; Liver regeneration-related protein LRRGT00110; LRRGT00110; natural killer cell-specific antigen KLIP1; Protein YIPF3; Protein YIPF3, 36 kDa form III; Protein YIPF3, N-terminally processed; RGD1308185; Yip1 domain family member 3; Yip1 domain family, member 3; YIP1 family member 3; YIPF3
Simboli geni YIPF3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant Human Protein YIPF3 protein (2-148AA).
Metodo di purificazione Protein G
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 25844, 28064
Target Species Human, Mouse
Content And Storage -20°C or -80°C if preferred
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.