Learn More
R&D Systems™ YK 4-279
Codice prodotto. 18065852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18065852 50 mg 50mg
18054152 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18065852 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4067/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of RNA helicase A (RHA)
Inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1. Inhibits Ewing's sarcoma family tumor (ESFT) cell growth; induces apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1037184-44-3
Formula molecolare C17H13Cl2NO4
Specifica
Materiale o nome chimico YK 4-279
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 366.2
Purezza >99%
Peso molecolare 366.19