Learn More
YK-4-279, MedChemExpress
Descrizione
YK 4-279 is an inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | YK-4-279 |
| CAS | 1037184-44-3 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H13Cl2NO4 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (68.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=C2C(C(O)(CC(C3=CC=C(OC)C=C3)=O)C(N2)=O)=C(Cl)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 366.2 |
| Peso formulazione | 366.2 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only