Learn More
YM155, TRC
Codice prodotto. 30452131
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452131 25 mg 25mg
30449320 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30452131 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCY10030025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 781661-94-7
Formula molecolare C20H19BrN4O3
Molecular Weight (g/mol) 443.29
Sinonimo Sepantronium bromide, YM 155, YM155
IUPAC Name 1-(2-methoxyethyl)-2-methyl-3-(pyrazin-2-ylmethyl)benzo[f]benzimidazol-3-ium-4,9-dione;bromide
SMILES [Br-].COCCn1c(C)[n+](Cc2cnccn2)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c13
Specifica
Materiale o nome chimico 4,9-Dihydro-1-(2-methoxyethyl)-2-methyl-4,9-dioxo-3-(2-pyrazinylmethyl)-1H-naphth[2,3-d]imidazolium Bromide
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H19N4O3.BrH/c1-13-23(9-10-27-2)17-18(24(13)12-14-11-21-7-8-22-14)20(26)16-6-4-3-5-15(16)19(17)25;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 442.0641