Specifica
| Forma | Powder |
| Da utilizzare con (applicazione) | YNB w/ Ammonium Sulfate is a component of synthetic defined yeast media. |
| Quantità | 227 g |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- YNB with Ammonium Sulfate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate, potassium dihydrogenphosphate, calcium chloride