Learn More
YO-01027, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485728
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16485728 10 mg -
16480196 2 mg 2mg
16428417 5 mg 5mg
16453366 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16485728 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13526
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress YO-01027 (Dibenzazepine;DBZ) is a potent γ-secretase inhibitor with IC50 values of 2.92 and 2.64 nM for Notch and APPL cleavage, respectively.
YO-01027 (Dibenzazepine
Specifica
Materiale o nome chimico YO-01027
CAS 209984-56-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H23F2N3O3
Quantità 10 mg
Sinonimo Dibenzazepine DBZ
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (107.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N[C@@H](C)C(N[C@H]1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3N(C)C1=O)=O)CC4=CC(F)=CC(F)=C4
Molecular Weight (g/mol) 463.48
Peso formulazione 463.48
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only