Learn More
Yohimbine Hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472499
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16472499 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0127
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Yohimbine Hydrochloride is an alpha 2-adrenoreceptor antagonist, blocking the pre- and postsynaptic alpha-2 adrenoreceptors and causing an increased release of noradrenaline and dopamine.
Yohimbine Hydrochloride is an alpha 2-adrenoreceptor antagonist, blocking the pre- and postsynaptic alpha-2 adrenoreceptors and causing an increased release of noradrenaline and dopamine.
Specifica
Materiale o nome chimico Yohimbine Hydrochloride
CAS 65-19-0
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H27ClN2O3
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (85.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (8.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@]12C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CCN1C[C@@]5(CC[C@H](O)[C@H](C(OC)=O)[C@]5(C2)[H])[H].[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 390.9
Peso formulazione 390.9
Percent Purity 99.53%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only