Learn More
Yohimbine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Yohimbine hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1 |
| Peso formulazione | 390.171 |
| Percent Purity | >95% |