Learn More
YS-035 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18085722
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18085722
Marca: Tocris Bioscience 0416/50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inhibits K+ outward/pacemaker current
A Ca2+ blocker that strikingly prolongs cardiac action potentials by inhibiting pacemaker current and K+ outward currents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89805-39-0
Formula molecolare C21H30ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 395.924
InChI Key GYBONEHHSUABAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ys-035 hydrochloride, n,n-bis 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl methylamine hydrochloride, n,n-bis-3,4-dimethoxyphenylethyl-n-methylamine hydrochloride, acmc-20fbbm, bis 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl methyl amine hydrochloride, ys-035 hydrochloride, analytical standard, for drug analysis, 2-3,4-dimethoxyphenyl-n-2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl-n-methylethanamine hydrochloride, n-2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl-3,4-dimethoxy-n-methyl-benzeneethanamine hydrochloride, n--2-3,4-paragraph signthorn 1/4 xno+/-1/2 >>u oo>>u-3,4-paragraph signthorn 1/4 xno>>u-n-1/4 x>>u+/-1/2 oo degrees .
PubChem CID 6917841
IUPAC Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methylethanamine;hydrochloride
SMILES CN(CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)CCC2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico YS-035 hydrochloride
Quantità 50 mg
Peso formulazione 395.93
Percent Purity >98%