Learn More
YSI™ 626250 ProODO Cable and Probe
Stores calibration data within the sensor, allowing probes to be placed on any ProODO instrument without re-calibration
1188.30€ - 1688.10€
Specifica
Accuracy | ±1%mg/L |
---|---|
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 10°C to 40°C |
Certificazione/Conformità | RoHS, CE, WEEE, IP65 |
Risoluzione temperatura | 0.1°C |
Warranty | 2 Years |
Codice del prodotto | Marca | Include | Lunghezza (sistema imperiale) cavo | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Lunghezza (sistema imperiale) cavo | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11978118
|
YSI™
62625010 |
Sensing cap and cable management kit | 32 ft. | 10 m |
1340.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11968118
|
YSI™
6262504 |
Sensing cap and cable management kit | 13 ft. | 4 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11958118
|
YSI™
6262501 |
Tappo a rilevamento | 3 piedi | 1 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11988118
|
YSI™
62625050 |
Sensing cap and cable management kit | 164 ft. | 50 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Esclusivamente per l'uso con i rilevatori portatili ProODO.
- I gruppi includono un sensore OD ottico e un tappo di rilevamento
- I gruppi cavi lunghi più di un metro includono anche un kit per la manutenzione
Specifica
±1%mg/L | |
RoHS, CE, WEEE, IP65 | |
2 Years | |
ProODO |
10°C to 40°C | |
0.1°C | |
DO/temperature meter | |
Stores calibration data within the sensor |