Learn More
YSI™ 626250 ProODO Cable and Probe
Stores calibration data within the sensor, allowing probes to be placed on any ProODO instrument without re-calibration
Marca:  YSI™ 6262501
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47700kg
Codice prodotto. 11958118
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Esclusivamente per l'uso con i rilevatori portatili ProODO.
  • I gruppi includono un sensore OD ottico e un tappo di rilevamento
  • I gruppi cavi lunghi più di un metro includono anche un kit per la manutenzione
Specifica
Specifica
±1% mg/l
1 m
RoHS, CE, WEEE, IP65
0.1 °C
Misuratore ossigeno disciolto/temperatura
Memorizzazione dei dati di calibrazione nel sensore
3 piedi
Da 10° a 40 °C
Tappo a rilevamento
2 anni
Sonda ProODO