Learn More
YSI™ Cables and DO/Temp/Conductivity Probes for 556 Multi-Probe System
Handheld multiprobe meter
1983.90€ - 2402.10€
Specifica
Include | Temperature/conductivity sensor |
---|---|
Warranty | 1 Year |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | YSI model 556 handheld multi probe meter |
Da utilizzare con (applicazione) | Measures DO, temperature, conductivity |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) cavo | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) cavo | Lunghezza (sistema metrico) cavo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11950115
|
YSI™
556320 |
64 ft. | 20 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11940105
|
YSI™
556310 |
32 ft. | 10 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11930105
|
YSI™
55634 |
13 ft. | 4 m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
DO/Temperature/Conductivity Probe and Cable. Required to measure dissolved oxygen, temperature, conductivity.
Specifica
Temperature/conductivity sensor | |
1 Year | |
YSI model 556 handheld multi probe meter | |
Measures DO, temperature, conductivity |