Learn More
YSI™ Dip-Type Glass Conductivity Cells
Marca:  YSI™ 603256
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11958079
Quantità Prezzo
1 630.00€ / Pezzo
4 482.58€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0.1 cm-1
7-pin Mini-DIN
25 mm
48 in.
1.2 m
Conductivity
3100 and 3200 Meter
1 in.
6.25 in.
406.4 mm
Pyrex 7740 Glass