Learn More
YSI™ Pro Series DO Cap Membrane Kit
Codice prodotto. 11967127
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polyethylene Membrane
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11967127 Polyethylene Membrane Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11967127 Fornitore YSI™ N. del fornitore 605913
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Specifications
Colore Yellow
Tipo Membrane Kit
Da utilizzare con (applicazione) For pro series galvanic sensors
Include Bottle of NaCl electrolyte, 1 sanding disc, six screw-on cap 1.25mL Polyethylene make DO membranes, yellow color
Materiale Polyethylene Membrane