Learn More
YSI™ Probe Service Kits for YSI Dissolved Oxygen Probes
Codice prodotto. 11978876
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
High-sensitivity Membrane Kit
Standard Membrane Kit
Quantità:
10 x 150 Membranes
30 Membranes/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Quantità Dimensione della confezione
11978876 Standard Membrane Kit 30 Membranes/Pk. pezzi 10
11969176 High-sensitivity Membrane Kit 10 x 150 Membranes pezzi 10
11988876 High-sensitivity Membrane Kit 30 Membranes/Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11978876 Fornitore YSI™ N. del fornitore 098094
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
For replenishing oxygen sensor on YSI Dissolved Oxygen Probes
  • Membrane Kits include 150 standard, 1mil PTFE membranes or 150 high-sensitivity, 0.5mil PTFE membranes, in 10 packs of 50
  • Membrane/KCI Kits include 30 standard or high-sensitivity membranes, 1 oz. (30mL) dropper bottle with KCI crystals for adding distilled water and a probe contour tool
  • For use with probes 13-299-43 (Model 5739), 13-298-80 (Model 5750), 15-176-50 (Model 5718), 13-298-16 (Model 5300 Biological Oxygen Monitor), and 13-298-56, -57, or -62 (Model 55 Handheld Dissolved Oxygen Meters)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5718, 5739, 5750, 5300 and Rapid Pulse Probes
Tipo Standard Membrane Kit
Include Bottle of electrolyte, 2 O-rings, 30 1mL FEP Fluoropolymer Film Membranes
Tipo di sonda DO
Quantità 30 Membranes/Pk.